Principaux documents
BCR286B
Electrolytically refined lead (trace elements)
BCR®, certified reference material, chips
About This Item
Numéro CE :
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
certified reference material
Agence
BCR®
Forme
chips
Fabricant/nom de marque
JRC
Format
matrix material
Catégories apparentées
Description générale
Certified for the mass fractions of Bi, Sb, Tl and Zn.
Remarque sur l'analyse
For more information please see:
BCR286B
Informations légales
BCR is a registered trademark of European Commission
Pictogrammes
Health hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
Organes cibles
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges