BCR157
Benz[a]acridine
BCR®, certified reference material
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Agence
BCR®
Fabricant/nom de marque
JRC
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
c1ccc2nc3ccc4ccccc4c3cc2c1
InChI
1S/C17H11N/c1-3-7-14-12(5-1)9-10-17-15(14)11-13-6-2-4-8-16(13)18-17/h1-11H
Clé InChI
JEGZRTMZYUDVBF-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
BCR157
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable