Key Documents
BCR024C
Titanium (O, N)
BCR®, certified reference material, cubes (0.2 g)
About This Item
Numéro CE :
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
certified reference material
Agence
BCR®
Forme
cubes (0.2 g)
Fabricant/nom de marque
JRC
Format
matrix material
Description générale
Certified for the mass fractions of nitrogen and oxygen.
Remarque sur l'analyse
For more information please see:
BCR024C
Informations légales
BCR is a registered trademark of European Commission
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable