A7210
Aluminum potassium sulfate dodecahydrate
BioXtra, ≥98.0%
Synonyme(s) :
Alum, Potassium alum, Potassium aluminum sulfate dodecahydrate
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
BioXtra
Niveau de qualité
Essai
≥98.0%
Forme
powder
Impuretés
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.005% Insoluble matter
Pf
92 °C (lit.)
Solubilité
H2O: 0.5 M, clear, colorless
Densité
1.757 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.0005%
Traces de cations
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.001%
Mg: ≤0.005%
NH4+: ≤0.005%
Na: ≤0.02%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
Chaîne SMILES
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Al+3].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Al.K.2H2O4S.12H2O/c;;2*1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;;2*(H2,1,2,3,4);12*1H2/q+3;+1;;;;;;;;;;;;;;/p-4
Clé InChI
GNHOJBNSNUXZQA-UHFFFAOYSA-J
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable