98479
Tetrabutylammonium bisulfate solution
suitable for ion pair chromatography, LiChropur™, concentrate, ampule
Synonyme(s) :
Tetrabutylammonium hydrogen sulfate solution
About This Item
Produits recommandés
Description
cationic
Niveau de qualité
Forme
solution
Qualité
LiChropur™
ampule
Conditionnement
ampule of 25 mL
Technique(s)
ion pair chromatography: suitable
Chaîne SMILES
OS([O-])(=O)=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.H2O4S/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-5(2,3)4/h5-16H2,1-4H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
Clé InChI
SHFJWMWCIHQNCP-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable