Principaux documents
95577
Sigma-Aldrich
Chelex® 100 sodium form
100-200 mesh particle size
Synonyme(s) :
crosslinked polystyrene-iminodiacetate ion exchange resin
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
23151817
Nomenclature NACRES :
NA.22
Gamme de produits
Chelex®
Niveau de qualité
Forme
crystals
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Perte
65-85% loss on drying, 110°C
Matrice
polystyrene/DVB
Groupe de la matrice active
paired iminodiacetate groups
Taille des particules
100-200 mesh
Description générale
La résine Chelex® 100 sous forme sodique est un copolymère de styrène/divinylbenzène contenant une paire d'ions iminodiacétate servant de groupements chélateurs pour complexer les ions métalliques polyvalents.
Application
La résine Chelex® 100 peut être utilisée :
  • comme résine échangeuse d'ions dans le traitement des eaux usées, car elle présente une grande affinité pour les ions métalliques et une sélectivité pour les métaux de transition tels que Zn, Co, Ni et Cu.
  • dans l'extraction et la purification de l'ADN.
Informations légales
Chelex is a registered trademark of Bio-Rad Laboratories, Inc.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
All-in-one microfluidic nucleic acid diagnosis system for multiplex detection of sexually transmitted pathogens directly from genitourinary secretions
X Ye, et al.
Talanta, 221, 121462-121462 (2021)
Real-time PCR for detection of Trypanosoma brucei in human blood samples
S Becker, et al.
Diagnostic Microbiology and Infectious Disease, 50, 193-199 (2004)
Separation of uranium from natural waters on chelex-100 resin.
Pakalns P.
Analytica Chimica Acta, 120, 289-296 (1980)
Ion-exchange of nickel by iminodiacetic acid chelating resin Chelex 100.
Leinonen H and Lehto J.
Reactive functional Polymers, 43(1), 1-6 (2000)
Layman's guide to common complaints. 11. Food poisoning.
I Librach
Nursing mirror, 149(13), 24-25 (1979-09-27)