Key Documents
94029
Millipore
Legionella Selective Supplement IV
suitable for microbiology
About This Item
Code UNSPSC :
41171614
Nomenclature NACRES :
NA.74
Agence
according to ISO 11731:2017
Niveau de qualité
Forme
powder
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Application(s)
environmental
food and beverages
microbiology
Température de stockage
2-8°C
Adéquation
Legionella spp.
Application
An antibiotic supplement recommended for the selective isolation of Legionella species.
Composants
(per vial, sufficient for 500 mL medium)
Polymyxin B sulfate 25′000 units,
Glycine 1.5 g,
Anisomycin 40mg,
Vancomycin 0.5mg,
Bromothymol blue 5mg,
Bromocresol purple 5mg
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves