Key Documents
93510
Supelco
(S)-Trolox methyl ether
for chiral derivatization, LiChropur, ≥98.0%
Synonyme(s) :
Acide (S)-6-Methoxy-2,5,7,8-tetramethylchromane-2-carboxylique
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H20O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
264.32
Numéro Beilstein :
5481541
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12000000
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
for chiral derivatization
LiChropur
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (sum of enantiomers, HPLC)
≥98.0%
Forme
powder
Activité optique
[α]20/D −69±2°, c = 1% in ethanol
Pureté optique
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (HPLC)
Technique(s)
HPLC: suitable
Pf
143-145 °C
Chaîne SMILES 
COc1c(C)c(C)c2O[C@@](C)(CCc2c1C)C(O)=O
InChI
1S/C15H20O4/c1-8-9(2)13-11(10(3)12(8)18-5)6-7-15(4,19-13)14(16)17/h6-7H2,1-5H3,(H,16,17)/t15-/m0/s1
Clé InChI
MNBMVDGIDVXTOF-HNNXBMFYSA-N
Description générale
(S)-Trolox methyl ether is a chiral derivatizating agent, which is employed for derivatizing enantiomers into diastereoisomers.
Application
(S)-Trolox methyl ether may be used as a chiral derivatizing reagent for the following:        
  • analysis of chiral alcohols by capillary gas chromatography (GC) and supercritical fluid chromatography (SFC)       
  • enantiomeric separation of several benzodiazepines using gas chromatography (GC), supercritical fluid chromatography (SFC) and subcritical fluid chromatography techniques
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Autres remarques
Agent chiral de dérivation pour les alcools; quelques alcoolc primaires méthyl substitués qui sont difficiles à séparer d′autres manières, peuvent aussi être séparés
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
W. Walther et al.
J. Microcol. Sep., 4, 45-45 (1992)
Direct and indirect approaches to enantiomeric separation of benzodiazepines using micro column techniques
Almquist RS, et al.
Journal of Chromatography A, 679(1), 139-146 (1994)
Design and development of chiral reagents for the chromatographic ee determination of chiral alcohols
Walther W and Netscher T
Chirality, 8(5), 397-401 (1996)
W. Walther et al.
Chimia, 45, 121-121 (1991)