Principaux documents
91906
Supelco
2-[Hydroxy(methyl)phosphinyl]acetic acid
analytical standard
Synonyme(s) :
MPA
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C3H7O4P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
138.06
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
98.0-102.0% (T)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Pf
93-96 °C
Format
neat
Chaîne SMILES 
OC(CP(O)(C)=O)=O
InChI
1S/C3H5O4P/c4-2-8(7)1-3(5)6/h4H,1-2H2/p+1
Clé InChI
WDRKKPROFBHWLL-UHFFFAOYSA-O
Produits recommandés
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable