91032
Ferrocenoyl chloride
for HPLC derivatization, LiChropur™, ≥96.0% (AT)
Synonyme(s) :
1-Chlorocarbonylferrocene
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for HPLC derivatization
LiChropur™
Niveau de qualité
Pureté
≥96.0% (AT)
Forme
crystals
Pertinence de la réaction
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
Technique(s)
HPLC: suitable
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.ClC(=O)[C]2[CH][CH][CH][CH]2
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges