902217
Ir[dFFppy]2-(4,4′-dCF3bpy)PF6
≥95%
Synonyme(s) :
Ir photocatalyst, Photocatalyst
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥95%
Forme
powder or crystals
Pertinence de la réaction
core: iridium
reagent type: catalyst
reaction type: Photocatalysis
Pf
>300 °C
Activation du photocatalyseur
450 nm
Clé InChI
UCNIZYCFAFBGQB-UHFFFAOYSA-N
Application
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable