Principaux documents
900538
Sigma-Aldrich
Ir(p-F-ppy)3
Synonyme(s) :
(OC-6-22)-Tris[5-fluoro-2-(2-pyridinyl-κN)phenyl-κC]iridium
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C33H21F3IrN3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
708.75
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
powder or chunks
Niveau de qualité
Pertinence de la réaction
core: iridium
reagent type: catalyst
reaction type: Photocatalysis
Activation du photocatalyseur
465 nm
Chaîne SMILES 
[Ir]741([NH]8=CC=CC=C8c9c7cc(cc9)F)([NH]5=CC=CC=C5c6c4cc(cc6)F)[NH]2=CC=CC=C2c3c1cc(cc3)F
Clé InChI
ZQIVPBRTCYGMPT-UHFFFAOYSA-N
Application
Ir(p-F-ppy)3 is a photocatalyst that readily facilitates the decarboxylative arylation of α-amino acids using visible light.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable