86090
Sulfanilic acid
puriss. p.a., ≥99.0% (T)
Synonyme(s) :
4-Aminobenzenesulfonic acid, Aniline-4-sulfonic acid
About This Item
Produits recommandés
Qualité
puriss. p.a.
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (T)
Forme
powder or crystals
Impuretés
≤1% ortho/meta-aminobenzene sulfonic acid (HPLC)
Résidus de calcination
≤0.01% (as SO4)
Pf
>300 °C (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤20 mg/kg
nitrite (NO2-): ≤0.5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Traces de cations
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Groupe fonctionnel
sulfonic acid
Chaîne SMILES
Nc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C6H7NO3S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H,7H2,(H,8,9,10)
Clé InChI
HVBSAKJJOYLTQU-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves