Merck
85229
Nitrate d′argent
tested according to Ph. Eur.
Synonyme(s) :
Acide nitrique, sel d’argent(I)
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
AgNO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
169.87
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
231-853-9
MDL number:
Assay:
99.9%
Form:
solid
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
agency
tested according to Ph. Eur.
vapor density
5.8 (vs air)
assay
99.9%
form
solid
mp
212 °C (dec.) (lit.)
application(s)
research use (small molecule)
SMILES string
[O-][N+]([O-])=O.[Ag+]
InChI
1S/Ag.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
InChI key
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nitrate d′argent
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
Classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges