Key Documents
8.20894
Sigma-Aldrich
Nitromethane
for synthesis
Synonyme(s) :
Nitromethane, Mononitromethane, Nitrocarbol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
CH3NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
61.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352102
Numéro de classement CE :
200-876-6
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
36.4 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (GC)
Forme
liquid
Puissance
940 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
7.3-63.0 % (v/v)
pH
6.4 (20 °C, 0.6 g/L in H2O)
Point d'ébullition
101.2 °C/1013 hPa
Pf
-29 °C
Température de transition
flash point 35.6 °C
Solubilité
105 g/L
Densité
1.14 g/cm3 at 20 °C
Groupe fonctionnel
nitro
Température de stockage
15-25°C
InChI
1S/CH3NO2/c1-2(3)4/h1H3
Clé InChI
LYGJENNIWJXYER-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98,0 Area %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1,134 - 1,138
Identity (IR): conforms
Pictogrammes
FlameExclamation markHealth hazard
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2
Code de la classe de stockage
4.1A - Other explosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
95.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
35 °C - closed cup