Key Documents
81412
Supelco
Polystyrene
analytical standard, for GPC, 200,000
Synonyme(s) :
PS
About This Item
Formule linéaire :
[CH2CH(C6H5)]n
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
for GPC
Niveau de qualité
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Poids mol.
Mn ~187000
Mp ~202000
Mw ~197000
Technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Mw/Mn
~1.05
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable