Principaux documents
79525
Sigma-Aldrich
Triethyl phosphonoacetate
purum, ≥97.0% (GC)
Synonyme(s) :
(Diethoxyphosphinyl)acetic acid ethyl ester, Diethyl ethoxycarbonylmethylphosphonate, NSC 13898, NSC 16128, Triethyl carboxymethylphosphonate
About This Item
Formule linéaire :
(C2H5O)2P(O)CH2CO2C2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
224.19
Numéro Beilstein :
1343714
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
purum
Niveau de qualité
Pureté
≥97.0% (GC)
Forme
liquid
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
Indice de réfraction
n20/D 1.431 (lit.)
n20/D 1.432
Point d'ébullition
142-145 °C/9 mmHg (lit.)
Densité
1.13 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
phosphonate
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)CP(=O)(OCC)OCC
InChI
1S/C8H17O5P/c1-4-11-8(9)7-14(10,12-5-2)13-6-3/h4-7H2,1-3H3
Clé InChI
GGUBFICZYGKNTD-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant involved in:
  • Horner-Wadsworth-Emmons reactions
  • Intramolecular Heck-type cyclization and isomerizations
  • Tsuji-Trost type reactions
  • Intramolecular aryne-ene reactions
  • Synthesis of aldehydes
Autres remarques
A Horner-Wittig reagent, review; Improved procedure for the C2 homologation of esters to α,β-unsaturated esters; Synthesis of α-(hydroxymethyl)acrylate
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
221.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
105 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
J. Boutagy et al.
Chemical Reviews, 74, 87-87 (1974)
T. Minami et al.
Synthesis, 333-333 (1991)
J.M. Takacs et al.
Tetrahedron Letters, 27, 1257-1257 (1986)
J. Villieras et al.
Organic Syntheses, 66, 220-220 (1988)
M Rodriguez et al.
International journal of peptide and protein research, 39(3), 273-277 (1992-03-01)
Racemic "carba" pseudo-dipeptide units such as Gly-psi(CH2-CH2)-D,L-Xaa were obtained either through the Horner-Emmons condensation of N-tert.-butyloxycarbonyl-beta alaninal with the appropriate substituted triethyl phosphonacetate, or from commercially available 3-carbethoxy-2-piperidone.