77645
Bupirimate-(ethyl-d5)
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
N,N-Dimethylsulfamic acid 5-butyl-2-(ethyl-d5-amino)-6-methyl-4-pyrimidinyl ester, Bupirimate-d5
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Essai
≥98.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Application(s)
agriculture
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC1=NC(NC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])=NC(OS(N(C)C)(=O)=O)=C1CCCC
Clé InChI
DSKJPMWIHSOYEA-RCIWAKOPSA-N
Description générale
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable