76771
cis,cis-9,12-Octadecadienoyl-L-carnitine
analytical standard
Synonyme(s) :
(2R)-3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-[[(9Z,12Z)-1-oxo-9,12-octadecadien-1-yl]oxy]-1-propanaminium inner salt, Linoleoyl-L-carnitine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté
≥95.0% (LC/MS)
Activité optique
[α]/D -13±2°, c = 0.1 in methanol
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Application(s)
clinical testing
Format
neat
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C25H45NO4/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-25(29)30-23(21-24(27)28)22-26(2,3)4/h9-10,12-13,23H,5-8,11,14-22H2,1-4H3/b10-9-,13-12-/t23-/m1/s1
Clé InChI
MJLXQSQYKZWZCB-DQFWFXSYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable