76457
Benzotriazole
analytical standard
Synonyme(s) :
1,2,3-Benzotriazole, 1H-Benzotriazole
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Densité de vapeur
4.1 (vs air)
Pression de vapeur
0.04 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥98.0% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Pf
97-99 °C (lit.)
Application(s)
environmental
pharmaceutical
Format
neat
Chaîne SMILES
c1ccc2[nH]nnc2c1
InChI
1S/C6H5N3/c1-2-4-6-5(3-1)7-9-8-6/h1-4H,(H,7,8,9)
Clé InChI
QRUDEWIWKLJBPS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
338.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
170 °C - closed cup