74567
Permethrin-(phenoxy-d5)
mixture of cis and trans isomers, PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
Permethrin-d5, [3-(Phenoxy-d5)phenyl]methyl 2,2-dimethyl-3-(2,2-dichlorovinyl)cyclopropanecarboxylate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Essai
≥95.0% (sum of isomers, HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Format
neat
Chaîne SMILES
ClC(=CC1C(C1C(=O)OCc2cc(ccc2)Oc3c(c(c(c(c3[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])(C)C)Cl
InChI
1S/C21H20Cl2O3/c1-21(2)17(12-18(22)23)19(21)20(24)25-13-14-7-6-10-16(11-14)26-15-8-4-3-5-9-15/h3-12,17,19H,13H2,1-2H3/i3D,4D,5D,8D,9D
Clé InChI
RLLPVAHGXHCWKJ-YQYLVRRTSA-N
Description générale
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable