A propos de cet article
UNSPSC Code:
41106302
NACRES:
NA.85
Agency:
PCR, Immunomagnetic Separation (IMS), AFNOR, AOAC® (OMA), AOAC® (PTM), Health Canada, MicroVal
Suitability:
Salmonella spp.
Manufacturer/tradename:
BioControl Systems 71008-100
Application(s):
food and beverages
pathogen testing
pathogen testing
Technique(s):
PCR: suitable
Storage temp.:
2-8°C
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderNom du produit
GDS Salmonella Tq,
Quality Segment
agency
PCR, Immunomagnetic Separation (IMS), AFNOR, AOAC® (OMA), AOAC® (PTM), Health Canada, MicroVal
product line
Assurance GDS®
shelf life
6‑12 mo.
packaging
pkg of 100 tests
manufacturer/tradename
BioControl Systems 71008-100
technique(s)
PCR: suitable
application(s)
food and beverages
pathogen testing
compatibility
BioControl GDS, for use with GDS Rotor-Gene
storage temp.
2-8°C
suitability
Salmonella spp.
General description
Le système de détection génétique Assurance GDS® pour Salmonella Tq est un système automatisé d′amplification des acides nucléiques permettant de détecter Salmonella dans les échantillons agroalimentaires et environnementaux. La méthode exclusive de préparation des échantillons PickPen® basée sur la SIM permet de capturer rapidement et efficacement Salmonella, séparant le pathogène des substances de fond inhibitrices et garantissant des réactions de PCR valides pour tous les types d′échantillons, y compris les échantillons agroalimentaires et environnementaux récalcitrants. La technologie PCR Assurance GDS® fournit deux niveaux supplémentaires de spécificité grâce à l′utilisation d′amorces et de sondes toutes hautement spécifiques, pour garantir une détection exacte de Salmonella.
Application
Le système de détection génétique GDS pour Salmonella Tq est un système automatisé d′amplification des acides nucléiques permettant de détecter Salmonella dans les aliments, les ingrédients et les échantillons environnementaux.
PCR, séparation immunomagnétique (SIM)
Features and Benefits
- Résultats disponibles dès le lendemain pour les aliments.
- Milieux d′enrichissement uniques harmonisés permettant de tester la présence d′autres pathogènes cibles dans les échantillons.
- Dispositif de séparation immunomagnétique (SIM) PickPen® innovant pour davantage de spécificité et des résultats plus rapides.
- Préparation d'échantillons simplifiée, ne nécessitant pas de bloc chauffant ou de préparation de réactifs.
- Avec cycleur Rotor-Gene® Q exclusif, un cycleur rotatif qui assure un chauffage et un refroidissement uniformes de tous les échantillons.
Other Notes
Chaque kit de 100 tests contient :
- Tubes d′amplification de Salmonella Tq (0,2 ml)
- Réactif de concentration de Salmonella
- Tampon de resuspension Tq
- Solution de lavage
Legal Information
AOAC is a registered trademark of AOAC International
Assurance is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Assurance GDS is a registered trademark of BioControl Systems, Inc.
PICKPEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Rotor-Gene is a registered trademark of Qiagen GmbH
Still not finding the right product?
Explore all of our products under GDS Salmonella Tq
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
Mot-clé
Danger
Codes de danger
Mentions de précaution
Hazard Classifications
ED ENV 1