Principaux documents
69904
Sigma-Aldrich
Montmorillonite
K 30
Synonyme(s) :
K-Catalyst
About This Item
Numéro CAS:
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Forme
powder
Superficie
~330 m2/g
pH
2.8-3.8
Chaîne SMILES 
[Si](=O)=O.[Si](=O)=O.[Si](=O)=O.[Si](=O)=O.[Al+3].[Al+3].[O-2].[O-2].[O-2].O
InChI
1S/2Al.4O2Si.H2O.3O/c;;4*1-3-2;;;;/h;;;;;;1H2;;;/q2*+3;;;;;;3*-2
Clé InChI
GUJOJGAPFQRJSV-UHFFFAOYSA-N
Application
catalyst for alkylation reactions, rearrangements and isomerizations
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 3
1 of 3