Key Documents
69907
Sigma-Aldrich
Montmorillonite (Aluminum Pillared Clay)
Synonyme(s) :
Catalyst (Aluminum pillared clay)
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
powder
Superficie
250 m2/g
Perte
12-19% loss on ignition
4-8% loss on drying
pH
4-5
Chaîne SMILES 
O=[Si]=O.O=[Al]O[Al]=O
InChI
1S/2Al.O2Si.3O/c;;1-3-2;;;
Clé InChI
HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N
Application
Montmorillonite (Aluminum Pillared Clay) can be used to prepare poly(methyl methacrylate) (PMMA) based nanocomposite materials.
Autres remarques
Acidic catalyst
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 4
1 of 4
Al-Pillared-Montmorillonite (AlPMt)/Poly (Methyl Methacrylate)(PMMA) Nanocomposites: The Effects of Solvent Types and Synthesis Methods
Kizilduman BK, et al.
Advanced Materials Research, 17(3), 5-23 (2017)
M. Balogh et al.
Organic Chemistry Using Clays (1993)