68310
2-Methylpentane
≥99.5% (GC), analytical standard, suitable for gas chromatography (GC) and HPLC
Synonyme(s) :
‘Isohexane’
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
2-Methylpentane, analytical standard
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Densité de vapeur
3 (vs air)
Pression de vapeur
6.77 psi ( 37.7 °C)
Essai
≥99.5% (GC)
Température d'inflammation spontanée
583 °F
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Limite d'explosivité
7 %
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.371 (lit.)
n20/D 1.371
pb
62 °C (lit.)
Pf
−154 °C (lit.)
Densité
0.653 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
petroleum
Format
neat
Chaîne SMILES
CCCC(C)C
InChI
1S/C6H14/c1-4-5-6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3
Clé InChI
AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Produits recommandés
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
19.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-7 °C - closed cup