62567
Lithium ionophore VI
Selectophore™, function tested, ≥99.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
6,6-Dibenzyl-1,4,8-11-tetraoxacyclotetradecane, 6,6-Dibenzyl-14-crown-4
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for ion-selective electrodes
function tested
Niveau de qualité
Gamme de produits
Selectophore™
Essai
≥99.0% (HPLC)
Forme
solid
Chaîne SMILES
C1COCCOCC(COCCOC1)(Cc2ccccc2)Cc3ccccc3
InChI
1S/C24H32O4/c1-3-8-22(9-4-1)18-24(19-23-10-5-2-6-11-23)20-27-16-14-25-12-7-13-26-15-17-28-21-24/h1-6,8-11H,7,12-21H2
Clé InChI
KDMUFHBMXZLDLI-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Conditionnement
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable