52630
Hexaméthyldisiloxane
puriss., ≥98.5% (GC)
Synonyme(s) :
HMDSO
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
>1 (vs air)
Niveau de qualité
Qualité
puriss.
Pureté
≥98.5% (GC)
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.377 (lit.)
n20/D 1.377
Point d'ébullition
101 °C (lit.)
Pf
−59 °C (lit.)
Densité
0.764 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C[Si](C)(C)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H18OSi2/c1-8(2,3)7-9(4,5)6/h1-6H3
Clé InChI
UQEAIHBTYFGYIE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- As a modifying agent in the presence of ethanol/n-hexane solution for the preparation of hydrophobic and hydrophilic sodium silicate-based silica xerogels.
- To form the dielectric layers in the MIM(metal-insulator-metal) structure that is consisting of graphene quantum dots(GQDs) to prepare two-terminal NVM (non-volatile-memory) devices.
Caractéristiques et avantages
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
21.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-6 °C - closed cup