Principaux documents
52383
Supelco
[(3R)-3-Hydroxy-hexadec-9-enoyl]-L-carnitine, predominantly cis
analytical standard
Synonyme(s) :
(2R)-3-Carboxy-2-[[3R-3-hydroxy-1-oxo-9-hexadecen-1-yl]oxy]-N,N,N-trimethyl-1-propanaminium inner salt, (3R)-3-Hydroxypalmitoleyl-L-carnitine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C23H43NO5
Poids moléculaire :
413.59
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Essai
≥85.0% (HPLC)
Forme
solid
Activité optique
[α]/D -20±2°, c = 0.1 in methanol
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Application(s)
clinical testing
Température de stockage
−20°C
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable