45706
Warfarine
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)coumarin, Coumafene
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Pf
162-164 °C (lit.)
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES
CC(=O)CC(c1ccccc1)C2=C(O)c3ccccc3OC2=O
InChI
1S/C19H16O4/c1-12(20)11-15(13-7-3-2-4-8-13)17-18(21)14-9-5-6-10-16(14)23-19(17)22/h2-10,15,21H,11H2,1H3
Clé InChI
PJVWKTKQMONHTI-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... VKORC1(79001)
Catégories apparentées
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Attention
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
Organes cibles
Blood
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Protocoles
HPLC Analysis of Warfarin™ Anticoagulant on Ascentis® C18
Chromatograms
application for SFCapplication for SFCapplication for HPLCapplication for HPLCAfficher plusNotre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..
Contacter notre Service technique