Principaux documents
45409
Supelco
Cycluron
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
3-Cyclooctyl-1,1-dimethylurea
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H22N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.31
Numéro Beilstein :
2209526
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES 
CN(C)C(=O)NC1CCCCCCC1
InChI
1S/C11H22N2O/c1-13(2)11(14)12-10-8-6-4-3-5-7-9-10/h10H,3-9H2,1-2H3,(H,12,14)
Clé InChI
DQZCVNGCTZLGAQ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informations légales
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>212.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 100 °C
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Kaan Georg Kutlucinar et al.
Electrophoresis, 42(4), 490-500 (2020-12-18)
Nontargeted analysis of water samples using liquid chromatography combined with high-resolution mass spectrometers is an emerging approach for surface water monitoring and evaluation of water treatment processes. In this study, sample preconcentration via direct, large volume injection with 500 μL and