Key Documents
436674
Supelco
Amberlite FPA66 Ion Exchange Resin
free base, 16-50 mesh, anionic
Synonyme(s) :
strong cation exchange resin
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12000000
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
SB.52
product name
Dowex 66 free base,
Forme
beads
Niveau de qualité
Paramètres
60 °C OH- form max. temp.
Humidité
40-46%
Technique(s)
LPLC: suitable
Matrice
styrene-divinylbenzene (macroporous)
Groupe de la matrice active
polyamine functional group
Taille des particules
300-1200 μm
50-125 mesh
pH de fonctionnement
0-7
Capacité
1.35 meq/mL by wetted bed volume
Technique de séparation
anion exchange
Description générale
Cette résine n′a pas été spécialement traitée ni purifiée. Nous suggérons qu′elle subisse une élution et un lavage préliminaires.
Application
AmberLite FPA66 Anion Exchnage Resin free base was used to prepare a catalyst during the production of myrtanal.
Résine échangeuse d′anions faiblement basique pour le deashing et le raffinage en lits mélangés des sirops de grain à haute teneur en fructose. Cette résine répond aux exigences de la réglementation FDA 21 CFR 173.25.
Informations légales
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable