43311
2-(Methacryloyloxy)ethyl acetoacetate
Arxada quality, ≥95.0% (GC), contains BHT as stabilizer
Synonyme(s) :
Lonzamon AAEMA, (2-Acetoacetoxy)ethyl methacrylate, Ethylene glycol monoacetoacetate monomethacrylate
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95.0% (GC)
Forme
liquid
Qualité
Arxada quality
Contient
BHT as stabilizer
Fabricant/nom de marque
Arxada AG
Impuretés
≤0.10% water
≤2.5% 2-hydroxyethyl methacrylate (GC)
Indice de réfraction
n20/D 1.456 (lit.)
Point d'ébullition
100 °C/0.8 mmHg (lit.)
Indice d'acide
3.0‑8.0 KOH/g
Densité
1.122 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(=O)CC(=O)OCCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C10H14O5/c1-7(2)10(13)15-5-4-14-9(12)6-8(3)11/h1,4-6H2,2-3H3
Clé InChI
IBDVWXAVKPRHCU-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
231.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
111 °C - closed cup