42078
mono-[(2RS)-2-Ethyl-5-oxohexyl] phthalate
analytical standard
Synonyme(s) :
1,2-Benzenedicarboxylic acid 1-(2-ethyl-5-oxohexyl) ester, mono-(2-Ethyl-5-oxohexyl) phthalate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥95.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.516-1.520
Application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C(OCC(CC)CCC(C)=O)C1=CC=CC=C1C(O)=O
InChI
1S/C16H20O5/c1-3-12(9-8-11(2)17)10-21-16(20)14-7-5-4-6-13(14)15(18)19/h4-7,12H,3,8-10H2,1-2H3,(H,18,19)
Clé InChI
HCWNFKHKKHNSSL-UHFFFAOYSA-N
Produits recommandés
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable