398268
1-Pentanol
ACS reagent, ≥99%
Synonyme(s) :
n-Amyl alcohol, Pentyl alcohol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Densité de vapeur
3 (vs air)
Pression de vapeur
1 mmHg ( 13.6 °C)
1.5 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥99%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
572 °F
Limite d'explosivité
10 %, 100 °F
Impuretés
≤0.075 meq/g acids and esters
≤0.1% carbonyl (as HCHO)
≤0.5% water
Résidus d'évap.
≤0.003%
Couleur
APHA: ≤30
Indice de réfraction
n20/D 1.409 (lit.)
pb
136-138 °C (lit.)
Pf
−78 °C (lit.)
Solubilité
water: soluble 22.8 g/L at 25 °C
Densité
0.811 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCCO
InChI
1S/C5H12O/c1-2-3-4-5-6/h6H,2-5H2,1H3
Clé InChI
AMQJEAYHLZJPGS-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
120.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
49 °C - closed cup