Principaux documents
390062
Sigma-Aldrich
Thiazole Orange
Dye content ~90 %
Synonyme(s) :
1-méthyl-4-[(3-méthyl-2(3H)-benzothiazolylidène)méthyl]quinolinium p-tosylate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C26H24N2O3S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
476.61
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.47
Forme
powder
Niveau de qualité
Composition
Dye content, ~90%
Technique(s)
titration: suitable
Pf
270 °C (dec.) (lit.)
λmax
512 nm
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(cc1)S([O-])(=O)=O.CN2C(\Sc3ccccc23)=C\c4cc[n+](C)c5ccccc45
InChI
1S/C19H17N2S.C7H8O3S/c1-20-12-11-14(15-7-3-4-8-16(15)20)13-19-21(2)17-9-5-6-10-18(17)22-19;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h3-13H,1-2H3;2-5H,1H3,(H,8,9,10)/q+1;/p-1
Clé InChI
ACOJCCLIDPZYJC-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Le thiazole orange peut être lié à un acide nucléique peptidique pour la détection d'un acide nucléique cible en solution homogène. Il s'agit d'un colorant qui présente à la fois les caractéristiques physiques prévues et les caractéristiques de coloration biologique d'un bon colorant pour les réticulocytes, d'où son utilisation comme colorant pour l'analyse des réticulocytes. Il permet une amplification massive de la fluorescence et un rendement quantique élevé lorsqu'il se lie aux acides nucléiques, en particulier l'ARN. Il ne précipite pas et peut traverser les membranes des cellules vivantes.
Application
Le thiazole orange a été utilisé pour la coloration et donc la quantification des réticulocytes.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Costimulation blockade, busulfan, and bone marrow promote titratable macrochimerism, induce transplantation tolerance, and correct genetic hemoglobinopathies with minimal myelosuppression.
Adams AB
Journal of Immunology, 167(2), 1103-1111 (2001)
Light-up probes: thiazole orange-conjugated peptide nucleic acid for detection of target nucleic acid in homogeneous solution.
Svanvik N
Analytical Biochemistry, 281(1), 26-35 (2000)
Danitza Nébor et al.
Scientific reports, 8(1), 12793-12793 (2018-08-26)
Anemic Nan mice carry a mutation (E339D) in the second zinc finger of erythroid transcription factor KLF1. Nan-KLF1 fails to bind a subset of normal KLF1 targets and ectopically binds a large set of genes not normally engaged by KLF1
Adam D Cawte et al.
Nature communications, 11(1), 1283-1283 (2020-03-11)
RNA molecules play vital roles in many cellular processes. Visualising their dynamics in live cells at single-molecule resolution is essential to elucidate their role in RNA metabolism. RNA aptamers, such as Spinach and Mango, have recently emerged as a powerful
Phong Lan Thao Tran et al.
Biochimie, 93(8), 1288-1296 (2011-06-07)
The potential formation of G-quadruplexes in many regions of the genome makes them an attractive target for drug design. A large number of small molecules synthesized in recent years display an ability to selectively target and stabilize G-quadruplexes. To screen for