Principaux documents
36851
Supelco
Fenoxaprop-P-ethyl
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
Ethyl (R)-2-{4-[(6-chlorobenzoxazol-2-yl)oxy]phenoxy}propionate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C18H16ClNO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
361.78
Beilstein:
8158010
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)[C@@H](C)Oc1ccc(Oc2nc3ccc(Cl)cc3o2)cc1
InChI
1S/C18H16ClNO5/c1-3-22-17(21)11(2)23-13-5-7-14(8-6-13)24-18-20-15-9-4-12(19)10-16(15)25-18/h4-11H,3H2,1-2H3/t11-/m1/s1
Clé InChI
PQKBPHSEKWERTG-LLVKDONJSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informations légales
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Health hazardExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves