36161
Methoxychlor
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
1,1,1-Trichloro-2,2-bis-(p-méthoxyphényl)éthane, 2,2-Bis(4-méthoxyphényl)-1,1,1-trichloroéthane, DMDT
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Pf
86-88 °C (lit.)
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES
COc1ccc(cc1)C(c2ccc(OC)cc2)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C16H15Cl3O2/c1-20-13-7-3-11(4-8-13)15(16(17,18)19)12-5-9-14(21-2)10-6-12/h3-10,15H,1-2H3
Clé InChI
IAKOZHOLGAGEJT-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves