Key Documents
34088
Supelco
Nitroxinil
VETRANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
4-Hydroxy-3-iodo-5-nitrobenzonitrile, Nitroxynil
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H3IN2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
290.01
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
VETRANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES 
Oc1c(I)cc(cc1[N+]([O-])=O)C#N
InChI
1S/C7H3IN2O3/c8-5-1-4(3-9)2-6(7(5)11)10(12)13/h1-2,11H
Clé InChI
SGKGVABHDAQAJO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Le nitroxynil est un agent anthelminthique et antiparasitaire. Il est hautement efficace contre les espèces de Fasciola ; son mode d′action inclut le découplage de la phosphorylation oxydative chez les douves du foie et la réduction de la spermatogenèse des douves survivantes, qui produisent alors moins d′œufs fertiles.
Application
Le nitroxynil peut être utilisé comme étalon de référence pour le dosage du nitroxynil dans la production des ingrédients pharmaceutiques actifs vétérinaires et dans les reins de bovins par chromatographie liquide ultra-haute performance en phase inversée (RP-HPLC) et la chromatographie liquide couplée à la spectrométrie de masse en tandem (LC-MS/MS).
Se référer au certificat d′analyse du produit pour en savoir plus sur les techniques instrumentales adaptées. Contacter le Service technique pour obtenir de l′aide.
Informations légales
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Skull and crossbonesEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
L Moreno et al.
Research in veterinary science, 88(2), 315-320 (2009-11-07)
The effect of age/body weight in the plasma disposition kinetics of ivermectin (IVM) and nitroxynil (NTX) after their co-administration as a combined formulation to sheep was studied. Sixteen (16) male sheep were allocated into two experimental groups (n=8 each): (a)
Efficacy of nitroxynil against ivermectin, benzimidazole and salicylanilide resistant H contortus.
P C Jeannin et al.
The Veterinary record, 126(25), 624-625 (1990-06-23)
G Baziard-Mouysset et al.
Annales pharmaceutiques francaises, 54(5), 223-227 (1996-01-01)
Seven esters derivatives of Nitroxinil were prepared and their structures were assigned by IR and 1H-NMR spectroscopy. The rate of plasma and hepatic hydrolysis were evaluated in vitro in sheep and rabbit. In view of this profile of activity, pivaloyl
W J Blanchflower et al.
The Analyst, 114(9), 1013-1015 (1989-09-01)
A method is described for the determination of nitroxynil residues in muscle, liver and kidney. The samples were extracted into diethyl ether and cleaned-up using a simple liquid-liquid extraction step. Any nitroxynil present was separated from interfering compounds by high-performance
M Alvinerie et al.
Journal of veterinary pharmacology and therapeutics, 14(2), 170-173 (1991-06-01)
The binding of nitroxynil to total plasma proteins of cows, sheep and rabbits was characterized using equilibrium dialysis. The data indicate clearly that nitroxynil was highly (97-98%) bound to plasma protein of each animal. This linear binding would be due