Documents
34006
Supelco
1-Amino-2,4-imidazolidinedione-13C3
VETRANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
AHD-13C3
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13C3H5N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
118.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
VETRANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES 
NN1[13CH2][13C](=O)N[13C]1=O
InChI
1S/C3H5N3O2/c4-6-1-2(7)5-3(6)8/h1,4H2,(H,5,7,8)/i1+1,2+1,3+1
Clé InChI
KVYKDNGUEZRPGJ-VMIGTVKRSA-N
Application
1-Amino-2,4-imidazolidinedione-13C3 may be used as an internal standard for the quantification of 1-amino-2,4-imidazolidinedione in shrimp using liquid chromatography with tandem mass spectrometry (LC-MS/MS).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informations légales
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Simultaneous determination of nitrofuran metabolites and chloramphenicol in shrimp with a single extraction and LC-MS/MS analysis.
El-Demerdash A, et al.
Journal of AOAC (Association of Official Analytical Chemists) International, 98(3), 595-601 (2015)