32972
Lactofen
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
Ethyl O-[5-(2-chloro-α,α,α-trifluoro-p-tolyloxy)-2-nitrobenzoyl]-DL-lactate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES
CCOC(=O)C(C)OC(=O)c1cc(Oc2ccc(cc2Cl)C(F)(F)F)ccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C19H15ClF3NO7/c1-3-29-17(25)10(2)30-18(26)13-9-12(5-6-15(13)24(27)28)31-16-7-4-11(8-14(16)20)19(21,22)23/h4-10H,3H2,1-2H3
Clé InChI
CONWAEURSVPLRM-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- Environmental samples by high performance liquid chromatography (HPLC) coupled to tandem mass spectrometric detector (MS/MS), ultraviolet (UV) detector and circular dichroism (CD) detector.
- Fruit and wheat flour matrices by on-line turbulent flow chromatography (TFC) combined with LC-MS/MS.
- Agricultural products using gas chromatography coupled to flame photometric detector (GC-FPD).
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable