31593
Arecoline hydrobromide
VETRANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
1,2,5,6-tetrahydro-1-méthyl-3-pyridinecarboxylate de méthyle hydrobromide, Ester méthylique d’acide 1-méthyl-1,2,5,6-tétrahydro-3-pyridinecarboxylique hydrobromide, Ester méthylique d’arecaidine hydrobromide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
VETRANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Pf
172-176 °C (lit.)
Application(s)
clinical
food and beverages
Format
neat
Chaîne SMILES
Br[H].COC(=O)C1=CCCN(C)C1
InChI
1S/C8H13NO2.BrH/c1-9-5-3-4-7(6-9)8(10)11-2;/h4H,3,5-6H2,1-2H3;1H
Clé InChI
AXOJRQLKMVSHHZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable