31094
PCB n° 101
analytical standard
Synonyme(s) :
2,2′,4,5,5′-Pentachlorobiphenyl, 2,2′,4,5,5′-PCB
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES
Clc1ccc(Cl)c(c1)-c2cc(Cl)c(Cl)cc2Cl
InChI
1S/C12H5Cl5/c13-6-1-2-9(14)7(3-6)8-4-11(16)12(17)5-10(8)15/h1-5H
Clé InChI
LAHWLEDBADHJGA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Produits recommandés
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable