Principaux documents
307122
Sigma-Aldrich
4-Amino-3,6-disulfo-1,8-naphthalic anhydride dipotassium salt
Synonyme(s) :
Lucifer Yellow anhydride dipotassium salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H5K2NO9S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
449.50
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.47
Forme
powder
Niveau de qualité
Pf
>300 °C (lit.)
ε (coefficient d'extinction)
≥20000 at 264-268 nm in 0.1 M NaOH at 0.01 g/L
≥30000 at 226-232 nm in 0.1 M NaOH at 0.01 g/L
≥8000 at 348-352 nm in 0.1 M NaOH at 0.01 g/L
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
[K+].[K+].Nc1c(cc2C(=O)OC(=O)c3cc(cc1c23)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C12H7NO9S2.2K/c13-10-5-1-4(23(16,17)18)2-6-9(5)7(12(15)22-11(6)14)3-8(10)24(19,20)21;;/h1-3H,13H2,(H,16,17,18)(H,19,20,21);;/q;2*+1/p-2
Clé InChI
MIOVHACHHDENNE-UHFFFAOYSA-L
Application
4-Amino-3,6-disulfo-1,8-naphthalic anhydride dipotassium salt has been used to synthesize the fluorescent peptide analog, Lucifer yellow anhydride.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable