229148
Purpurin
Dye content 90 %
Synonyme(s) :
1,2,4-Trihydroxyanthraquinone, Hydroxylizaric acid, Verantin
About This Item
Produits recommandés
Pureté
>70-85% (HPLC)
Forme
powder
Composition
Dye content, 90%
Impuretés
1-3% DMF
Pf
253-256 °C (lit.)
Solubilité
NH4OH: 1 mg/mL, clear to turbid
λmax
515 nm
521 nm (2nd)
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
Oc1cc(O)c2C(=O)c3ccccc3C(=O)c2c1O
InChI
1S/C14H8O5/c15-8-5-9(16)14(19)11-10(8)12(17)6-3-1-2-4-7(6)13(11)18/h1-5,15-16,19H
Clé InChI
BBNQQADTFFCFGB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup