Key Documents
22091
Millipore
Gélose trypticase soja - milieu de culture déshydraté
NutriSelect® Plus, powder, suitable for microbiology
Synonyme(s) :
Gélose CASO, gélose à l'hydrolysat de caséine et de soja, gélose trypticase soja, gélose trypto-caséine soja, Gélose de CASO, Gélose tryptone-soja, Milieu à l'hydrolysat de caséine et de soja, TSA
About This Item
Code UNSPSC :
41171605
Nomenclature NACRES :
NA.74
Agence
according to GB 4789.40-2016
according to ISO 11731:2017
according to ISO 22964:2017
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Gamme de produits
BioChemika
Forme
powder
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Composition
agar, 15 g/L
casein peptone (pancreatic), 15 g/L
sodium chloride, 5 g/L
soya peptone (papainic), 5 g/L
Conditionnement
bottle of 2.5 kg
bottle of 500 g
Fabricant/nom de marque
NutriSelect® Plus
Technique(s)
microbe id | specific enzyme detection: suitable
microbiological culture: suitable
Couleur
light yellow
pH final
7.3±0.2 (25 °C)
Application(s)
agriculture
bioburden testing
cleaning products
clinical testing
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
surface monitoring
veterinary
microbiology
Adéquation
Enterococcus spp.
Haemophilus spp.
Pneumococcus spp.
nonselective for Bacillus spp.
nonselective for Bacteroides spp.
nonselective for Campylobacter spp.
nonselective for Candida spp.
nonselective for Cronobacter spp.
nonselective for Escherichia coli
nonselective for Neisseria spp.
nonselective for Staphylococcus spp.
nonselective for Streptococcus spp.
nonselective for bacteria (General Media)
nonselective for coliforms
Description générale
La gélose trypticase soja est un milieu de culture à usage général destiné à l'isolement et à la culture des micro-organismes exigeants ou non et à la maintenance des cultures-mères. Il s'agit d'un milieu complexe permettant de cultiver et d'isoler un vaste éventail de bactéries, levures et moisissures. La formulation du milieu TSA contient un mélange de peptones de caséine et de soja qui apportent de l'azote organique, notamment sous forme d'acides aminés et de peptides à longue chaîne. Du chlorure de sodium maintient l'équilibre osmotique, et les sucres naturels provenant des peptones de soja constituent la source d'énergie.
Application
La gélose trypticase soja est employée dans la pré-culture et le dénombrement (E. coli) par la technique de la filtration sur membrane. Elle convient à la culture des bactéries aussi bien aérobies qu'anaérobies. Comme elle est dépourvue des facteurs X et V, on peut l'utiliser pour identifier Haemophilus sp. en ajoutant des bandes de facteur X (hémine) et de facteur V (DPN = NAD).
Caractéristiques et avantages
Les milieux NutriSelect® Plus sont des milieux de culture en poudre offrant les avantages suivants :
  • Contrôle qualité avec test de fertilité conformément aux normes de l'industrie
  • Assurance qualité conforme à l'ISO 9001
  • Milieu économique en poudre
Notes préparatoires
Mettre 40 g de milieu déshydraté en suspension dans 1 litre d'eau purifiée et filtrée. Stériliser à 121 °C pendant 15 minutes. Laisser refroidir à 45–50 °C. Mélanger doucement et dispenser dans des boîtes de Petri ou tubes de culture stériles.
Note de bas de page
Vous avez le choix entre deux types de milieu, selon vos besoins : le milieu de culture supérieur GranuCult® en granules et le milieu de culture économique NutriSelect® en poudre.
La désignation "Basic", "Plus" ou "Prime" spécifie le niveau de contrôle qualité (CQ), du CQ de base au CQ garantissant une conformité règlementaire totale en passant par le CQ standard.
Informations légales
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Byron Brook et al.
Science translational medicine, 12(542) (2020-05-08)
Death from sepsis in the neonatal period remains a serious threat for millions. Within 3 days of administration, bacille Calmette-Guérin (BCG) vaccination can reduce mortality from neonatal sepsis in human newborns, but the underlying mechanism for this rapid protection is
Binbin Deng et al.
iScience, 23(2), 100827-100827 (2020-02-15)
Pseudomonas aeruginosa biofilms represent a major threat to health care. Rugose small colony variants (RSCV) of P. aeruginosa, isolated from chronic infections, display hyperbiofilm phenotype. RSCV biofilms are highly resistant to antibiotics and host defenses. This work shows that RSCV
Tara R Catron et al.
Scientific reports, 9(1), 7064-7064 (2019-05-10)
Estrogenic chemicals are widespread environmental contaminants associated with diverse health and ecological effects. During early vertebrate development, estrogen receptor signaling is critical for many different physiologic responses, including nervous system function. Recently, host-associated microbiota have been shown to influence neurodevelopment.
Mariana Lanzarini-Lopes et al.
Water research, 184, 116191-116191 (2020-07-30)
This paper investigates using UV-C side-emitting optical fibers (SEOFs) to prevent growth of pathogenic bacteria (Pseudomonas aeruginosa and Escherichia coli) on nutrient-rich surfaces. Attaching a SEOF to a single 265 nm light emitting diode (LED) increases irradiation area by >1000x
Qian Du et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 201(2), 533-547 (2018-06-03)
Porcine circovirus (PCV) type 2 (PCV2), an immunosuppression pathogen, is often found to increase the risk of other pathogenic infections. Yet the relative immune mechanisms determining the susceptibility of PCV2-infected animals remain unclear. In this study, we confirmed that PCV2
Articles
Cronobacter spp. are frequently found on vegetables, meat, fermented bread, dairy and in baby food. Consumption of contaminated powdered infant formula milk can result in sepsis, infant meningitis and necrotizing enterocolitis.
Cronobacter spp. are frequently found on vegetables, meat, fermented bread, dairy and in baby food. Consumption of contaminated powdered infant formula milk can result in sepsis, infant meningitis and necrotizing enterocolitis.
Cronobacter spp. are frequently found on vegetables, meat, fermented bread, dairy and in baby food. Consumption of contaminated powdered infant formula milk can result in sepsis, infant meningitis and necrotizing enterocolitis.
Cronobacter spp. are frequently found on vegetables, meat, fermented bread, dairy and in baby food. Consumption of contaminated powdered infant formula milk can result in sepsis, infant meningitis and necrotizing enterocolitis.
Afficher tout