21620
Disperse Blue 124
for microscopy
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for microscopy
Niveau de qualité
Application(s)
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES
[s]1c(ncc1[N+](=O)[O-])N=Nc2c(cc(cc2)N(CCOC(=O)C)CC)C
InChI
1S/C16H19N5O4S/c1-4-20(7-8-25-12(3)22)13-5-6-14(11(2)9-13)18-19-16-17-10-15(26-16)21(23)24/h5-6,9-10H,4,7-8H2,1-3H3
Clé InChI
HMAJVAFLGGPIPN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves