18571
Amentoflavone
analytical standard
Synonyme(s) :
Didemethyl-ginkgetin, I3′,II8-Biapigenin, Tridemethylsciadopitysin
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Oc1ccc(cc1)C2=CC(=O)c3c(O)cc(O)c(c3O2)-c4cc(ccc4O)C5=CC(=O)c6c(O)cc(O)cc6O5
InChI
1S/C30H18O10/c31-15-4-1-13(2-5-15)24-12-23(38)29-21(36)10-20(35)27(30(29)40-24)17-7-14(3-6-18(17)33)25-11-22(37)28-19(34)8-16(32)9-26(28)39-25/h1-12,31-36H
Clé InChI
YUSWMAULDXZHPY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable