Principaux documents
15230
Sigma-Aldrich
[Bis(trifluoroacetoxy)iodo]benzene
purum, ≥95.0% (AT)
Synonyme(s) :
PIFA
About This Item
Formule linéaire :
(CF3CO2)2IC6H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
430.04
Beilstein:
764767
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
purum
Niveau de qualité
Essai
≥95.0% (AT)
Forme
solid
Pertinence de la réaction
reagent type: oxidant
Pf
121-125 °C (lit.)
122-125 °C
Groupe fonctionnel
fluoro
iodo
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)C(=O)O[I](OC(=O)C(F)(F)F)c1ccccc1
InChI
1S/C10H5F6IO4/c11-9(12,13)7(18)20-17(6-4-2-1-3-5-6)21-8(19)10(14,15)16/h1-5H
Clé InChI
PEZNEXFPRSOYPL-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Reactant or reagent for:
  • Pummerer-like reactions
  • Chemoselective deprotection of dimethoxybenzyl ethers
  • Mediating oxidative cycloisomerization
  • Tosyloxylation of anilides
Autres remarques
Reagent for dehydrogenation and oxidation reactions, review; New reagent for the direct conversions of amides to amines (Hofmann-type rearrangement) and key substance for carboxyterminal peptide sequencing; Smooth dethioacetalization to the carbonyls
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
A. Varvoglis
Synthesis, 709-709 (1984)
William C Skarnes et al.
Methods (San Diego, Calif.), 164-165, 18-28 (2019-06-20)
The generation of induced pluripotent stem cell models of human disease requires efficient modification of one or both alleles depending on dominant or recessive inheritance of the disease. To faithfully recapitulate many disease variants, the introduction of a single base
M.R. Almond et al.
Organic Syntheses, 66, 132-132 (1988)
G. Stork et al.
Tetrahedron Letters, 30, 287-287 (1989)
Determination of asparagine and glutamine in polypeptides using bis(I,I-trifluoroacetoxy)iodobenzene.
L M Soby et al.
Analytical biochemistry, 113(1), 149-153 (1981-05-01)