Principaux documents
13464-M
Sigma-Aldrich
Sulfate de sodium
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, anhydrous, 99.0-100.5% (calc. to the dried substance)
About This Item
Formule linéaire :
Na2SO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.04
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Pression de vapeur
<0.1 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Qualité
puriss.
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP
Pureté
99.0-100.5% (calc. to the dried substance)
Forme
crystalline
Impuretés
acidity or alkalinity, complies
residual solvents, complies
≤0.001% heavy metals (as Pb)
≤0.04% free alkali (as NaOH)
≤0.05% free acid (as H2SO4)
Perte
≤0.5% loss on drying, 130 °C
pH
5.2-8 (20 °C, 50 g/L)
Pf
884 °C (lit.)
Densité
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.02%
Traces de cations
As: ≤0.0002%
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.005%
Mg: ≤0.005%
Zn: ≤0.03%
Adéquation
complies for appearance of solution
Chaîne SMILES 
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Clé InChI
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Description générale
Le sulfate de sodium (Na2SO4) peut être obtenu directement par précipitation d′une solution saturée de Na2SO4 à température ambiante (20 °C). Ses vitesses de cristallisation et de croissance à température ambiante (20 °C) ont été étudiées dans différentes conditions. Le sulfate de sodium peut être produit au cours du processus de Leblanc, à partir de chlorure de sodium et d′acide sulfurique.
Application
Le sulfate de sodium (Na2SO4) peut être employé comme réactif pour la précipitation des globulines lors de l′estimation des protéines sanguines.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable