A propos de cet article
Formule linéaire :
Na2SO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.04
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
231-820-9
MDL number:
Assay:
99.5% dry basis
Grade:
anhydrous
Form:
crystalline
Solubility:
water: soluble 185 g/L
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aidergrade
anhydrous
Quality Segment
agency
USP/NF, tested according to Ph. Eur.
assay
99.5% dry basis
form
crystalline
mp
884 °C (lit.)
solubility
water: soluble 185 g/L
density
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI key
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sulfate de sodium
Classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe